4-(Diethylamino)azobenzene 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B23915.06EA 36 EUR
B23915.06 B23915.22 B23915.14
4-(Diethylamino)azobenzene 98%
4-(Diethylamino)azobenzene
Formule: C₁₆H₁₉N₃
MW: 253,35 g/mol
Smeltpunt: 93…96 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009043
CAS-nummer: 2481-94-9
EINECS: 219-616-8