Perfluorododecanoic acid 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L14113.06EA 77.5 EUR
L14113.06 L14113.03
Perfluorododecanoic acid 96%
Perfluorododecanoic acid
Formule: C₁₂HF₂₃O₂
MW: 614,10 g/mol
Kookpunt: 245 °C
Smeltpunt: 108…112 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00198081
CAS-nummer: 307-55-1
EINECS: 206-203-2
ADR: 8,III