Cesium wolframate ≥99.9%
Leverancier: Thermo Scientific
39206.14EA
392
EUR
39206.14
39206.06
Cesium wolframate ≥99.9%
Cesium wolframate
Formule:
Cs₂O₄W Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00049438 CAS-nummer: 13587-19-4 EINECS: 237-019-0 |