Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
B20281.09EA
143
EUR
B20281.09
B20281.88
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate
Formule:
C₆H₄BrNaO₂S·2H₂O MW: 279,09 g/mol (243,06 anhy) Smeltpunt: >280 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00210139 CAS-nummer: 175278-64-5 |