2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAB1182-25GEA
154
EUR
TCIAB1182-25G
TCIAB1182-5G
TCIAB1182-250G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥97.0%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Formule:
C₆H₁₁BrO₂ MW: 195,06 g/mol Kookpunt: 70°C Vlampunt: 97°C |
MDL-nummer:
MFCD00006567 CAS-nummer: 33884-43-4 EINECS: 251-716-7 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Amber clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |