6-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H63138.03EA 130 EUR
H63138.03 H63138.MD
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98%
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Smeltpunt: 154…158 °C
MDL-nummer: MFCD02180819
CAS-nummer: 131747-42-7
ADR: 6.1,III