(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
Leverancier: Thermo Scientific
H52072.06EA 1090 EUR
H52072.06 H52072.MD H52072.03
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01860892
CAS-nummer: 103365-47-5