3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
L19802.03EA 84.2 EUR
L19802.03
3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31
Smeltpunt: 142…144 °C (ontbinding)
MDL-nummer: MFCD02090695
CAS-nummer: 14676-01-8
EINECS: 000-000-0