Ethidiumbromide 0,625 mg/ml in aqueous solution
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
J62029.AAEA 56 EUR
J62029.AA
Ethidiumbromide 0,625 mg/ml in aqueous solution
Ethidiumbromide
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011724
CAS-nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III