4-Hydroxy-o-toluic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
H60810.09EA 257 EUR
H60810.09
4-Hydroxy-o-toluic acid ≥98%
4-Hydroxy-o-toluic acid
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Smeltpunt: 177…181 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD02182261
CAS-nummer: 578-39-2
EINECS: 209-422-1