2,3,4,5-Tetrafluoroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H61417.03EA 71.1 EUR
H61417.03 H61417.06
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline ≥98%
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Kookpunt: 78 °C
Smeltpunt: 27…29 °C
Vlampunt: 79 °C (174 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00025153
CAS-nummer: 5580-80-3
ADR: 6.1,III