Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine ≥98%
Leverancier: Alfa Aesar
Waarschuwing
H61293.03EA 149 EUR InStock
H61293.03 H61293.06
2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine ≥98%
2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₄FN₃O₂
MW: 157,1 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 212268-12-7
EINECS: 000-000-0
Order Now
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal