2,3,5-Trifluoropyridine ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAT2778-5GEA
81.4
EUR
TCIAT2778-5G
TCIAT2778-25G
2,3,5-Trifluoropyridine ≥98.0%
2,3,5-Trifluoropyridine
Formule:
C₅H₂F₃N MW: 133,07 g/mol Kookpunt: 102°C Vlampunt: 30°C |
MDL-nummer:
MFCD03001162 CAS-nummer: 76469-41-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
![]() |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |