5-Bromo-2-fluoroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
H61678.14EA
88.5
EUR
H61678.14
H61678.22
5-Bromo-2-fluoroaniline ≥98%
5-Bromo-2-fluoroaniline
Formule:
C₆H₅BrFN MW: 190,01 g/mol Kookpunt: 105 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 27 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03094181 CAS-nummer: 2924-09-6 ADR: 6.1,III |