1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H61622.14EA 58.9 EUR
H61622.14 H61622.22
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 95%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Smeltpunt: 42…46 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03412182
CAS-nummer: 144584-65-6