2-Bromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H61251.03EA 63.7 EUR
H61251.03 H61251.06
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Smeltpunt: 154…158 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01569539
CAS-nummer: 2252-37-1