5-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Synoniemen:
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
H62739.03EA
419
EUR
H62739.03
5-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
5-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₃H₁₅BFNO₂ MW: 247,07 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD07437899 CAS-nummer: 863868-29-5 |