Gekoelde incubatoren, CTX series
Leverancier: CLIMATRONIX BVBA
CTXGI-1400 CTXGI-700
390-0763EA 0 EUR
390-0763 390-0764
Gekoelde incubatoren, CTX series
Incubatoren Gekoelde incubatoren
De CTX-GI–serie is speciaal ontwikkeld voor langdurig bewaren (long term), ICH stabiliteitsstudies waarbij men medicijnen moet bewaren bij lage temperaturen. Deze temperaturen zijn bepaald door FDA-ICH en omvatten +5 °C en -20 °C. Dankzij de PID-controller, die gekenmerkt staat als een gebruiksvriendelijke regelaar en eenvoudige programmering, kunnen alle gewenste programma's uitgevoerd worden. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de automatische ontdooiing opdat tijdens deze fase de testgoederen niet buiten hun werktoleranties zouden komen. Dankzij de performante compressor met milieuvriendelijk koelmiddel, R134a of R404a, kan er snel gekoeld worden. Het verwarmingselement ingebouwd in de verdamper zorgt voor het opwarmen van de testruimte. Mobiele uitvoering is vier zwenkwielen waarvan twee met rem voor model CTX-GI-700 en vijf zwenkwielen waarvan twee met rem voor model CTX-GI-1400.