Trillingsdempende kussentjes
Leverancier: Eppendorf
EPPE5181301.009EA 0 EUR
EPPE5181301.009 EPPE5181309.000 EPPE5181307.007 EPPE5181303.001 EPPE5181305.004
Trillingsdempende kussentjes
Oppervlakbescherming Werkbladbescherming
De trillingsdempende kussentjes zijn speciaal ontworpen om micromanipulatiesystemen doeltreffend te beschermen tegen extreme trillingen. De kussentjes zijn rechtstreeks onder de microscoop geplaatst. De verschillende kussentjes zijn geoptimaliseerd voor specifieke belastingen om perfecte resultaten te garanderen.
  • Beschermt werkstations voor micromanipulatie doeltreffend tegen extreme trillingen van buitenaf
  • Vijf verschillende maten beschikbaar
  • Verschillende maten combineerbaar voor optimale aanpassing