Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Electrode rack
Leverancier: Bel-Art
BELAH185090000EA 102 EUR InStock
BELAH185090000
Electrode rack
Elektrodehouders
This handy rack made from PP holds 8 test tubes for storing and conditioning pH and ion electrodes.
  • Holds two rows of 4 tubes up to 20 mm in diameter
  • PP rack resists chemical attack
  • Autoclavable at 121 °C
Order Now
Bestelling
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal