Cleanroom doekjes, vochtig, steriel, Prosat® Sterile™
Leverancier: Contec
PROSAT® Sterile™
115-0486EA 839 EUR
115-0486
Cleanroom doekjes, vochtig, steriel, Prosat® Sterile™
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
Deze non-woven polyester doekjes zijn verzadigd met een 70% isopropanol/30% gedeïoniseerd water en gesteriliseerd door Gammastraling.
  • De vezels zijn hydroentangled in een zeer zachte, schone en sterke stof
  • Zeer laag in zowel minimale deeltjes als in extraheerbare stoffen
  • Verpakt in een zak met een speciaal verzegelingslabel
  • Steriel tot een Sterility Assurance Level van 10-6 overeenkomstig met de standaarden en de aanbevolen praktijken van de AAMI richtlijnen
Ideaal voor het schoonvegen van artikelen voordat ze doorgegeven worden alsook voor routine schoonmaaktaken zoals het schoonmaken van oppervlakken, uitrustingen en instrumenten.
Geschikt voor gebruik in klasse 100, ISO 5, M3.5 omgevingen.
Kleur: Wit
Verpakking: Verpakt in hersluitbare zakken om de reinheid en de solvent saturatie niveau's te behouden. De zakken zijn individueel genummerd omwille van de traceerbaarheid.
Opgelet: De gegevens zijn accuraat op het moment van publiceren, de laatste testresultaten en testmethoden kunt u vinden op de website van de leverancier.