Veiligheidsschoenen, met veters, Protektor Line, 1610
Leverancier: Abeba
ABEB1610/40EA 70.4 EUR
ABEB1610/40 ABEB1610/41 ABEB1610/42 ABEB1610/43 ABEB1610/44 ABEB1610/45 ABEB1610/46 ABEB1610/47 ABEB1610/36 ABEB1610/37 ABEB1610/48 ABEB1610/38 ABEB1610/39
Veiligheidsschoenen, met veters, Protektor Line, 1610
Antistatische schoen gemaakt van gladde leren bovenkant, en een PU-zool.
  • Leren voering
  • PU-zool met hoge slipbestendigheid
  • Perforatiebestendige stalen tussenzool
  • Stalen neusbeschermer (200 J)
Suitable for use in kitchens and in food processing industries.
Kleur: Wit
Certificaten: EN ISO 20345:2011; S3, SRC