Barcodelezer, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Nunc®
NUNC330050EA 584 EUR
NUNC330050
Barcodelezer, Nunc™
Barcodesystemen
Deze duurzame barcodelezer is ideaal voor eenvoudige tracering van monsters. Voor gebruik met elke USB-poort.
  • “Plug-and-play” functie kan automatisch wisselen tussen het lezen van deze codes: 128A, 128B, 128C, 39 en Interleve 2/5 Handig en eenvoudig te gebruiken met een Excel spreadsheet
  • De scanner is een contactscanner, dit betekent dat hij in contact moet zijn met de barcode om deze te lezen