VWR® W10, Droogbank voor objectglaasjes
Leverancier: VWR
VWR®
720-2422EA 1010 EUR
720-2422 720-3028
VWR® W10, Droogbank voor objectglaasjes
Verwarmers/drogers voor glaasjes
De W10-verwarmingsplaat met zijn slanke, compacte ontwerp is geschikt voor twee rijen van in totaal maximaal 40 objectglaasjes. De verwarmingsplaat is ideaal als verhoogd werkblad voor montage, voor het strekken en drogen van paraffinecoupes op objectglaasjes, voor fixatie van bacteriële uitstrijkjes en voor het verwarmen van vloeistofmonsters in petrischalen. Het zwarte geanodiseerde oppervlak zorgt voor uitstekend visueel contrast. De 8 mm dikke aluminium verwarmingsplaat zorgt voor een constante en homogene temperatuur van het gehele oppervlak. Het aanraakscherm en de schakelaar worden beschermd tegen water en paraffine en de unit is voorzien van oververhittingsbeveiliging voor extra veiligheid. De temperatuurregeling en de aan/uit-schakelaar met controlelampje voor de 'Aan'-modus bevinden zich op een handige plaats aan de voorzijde van de unit.
  • Elektronisch aanraakscherm
  • Strak en compact
  • Ideaal formaat voor het drogen van maximaal 40 objectglaasjes
  • Temperatuurbereik tussen omgevingstemperatuur en +89 °C
  • Digitale thermostaat
Nauwkeurigheid: ±1,0 °C
Extern B×D×H: 146×486×70 mm
Gewicht: 3,1 kg
Stroom: 260 W
Certificaten: IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 21