Cleanroom doekjes, vochtig, steriel, PROSAT® Sterile™ Laag endotoxinegehalte
Leverancier: Contec
PROSAT® Sterile™
115-2821EA 1270 EUR
115-2821 115-1424 115-2823 115-2822 115-1440 115-2440
Cleanroom doekjes, vochtig, steriel, PROSAT® Sterile™ Laag endotoxinegehalte
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
Deze schoonmaakdoekjes met een laag endotoxinegehalte zijn gemaakt van 100% gebreid polyester en bevochtigd met een mengsel van 70% IPA van USP-kwaliteit en 30% water voor injectie (WFI).
  • Lasergesneden randen
  • Goede schuur- en chemische bestendigheid
  • Zakje is eenvoudig hersluitbaar, om het vochtgehalte te behouden
  • Elke batch doekjes heeft een gegarandeerd endotoxinegehalte van minder dan 1 EU/doekje
  • Gevalideerd steriel met gammabestraling tot Sterility Assurance Level (SAL) 10-6
Geschikt voor gebruik in de meeste kritische farmaceutische cleanrooms.
Geschikt voor cleanrooms Klasse A, ISO 3, Klasse 100, ISO 5, M3.5.
Kleur: Wit
Opgelet: Nauwkeurige gegevens op moment van publicatie, de laatste testresultaten en testmethoden kunnen gevonden worden op de website van de leverancier.