Deze glazen kolomprocessors zijn speciaal ontworpen glazen vacuümkamers die het mogelijk maken om meerdere monsters tegelijkertijd te laten lopen. De glazen kamer zorgt ervoor dat monsters te allen tijde onbelemmerd kunnen worden bekeken.
- Laat meervoudige monsters gelijktijdig lopen
- Onbelemmerd zicht op monsters
- Speciaal ontworpen, glazen vacuümkamers
De SPE-12G-processor maakt het mogelijk tot 12 monsters tegelijkertijd te laten lopen en omvat 12 Luer-fittingen, 12 individuele afsluitkranen voor de doorstroomregeling, 12 polypropyleen-verzamelnaalden, een vacuümmeter/controller en een rekken-set die geschikt is voor een verscheidenheid aan glaswerk.
De SPE-24G-processor maakt het mogelijk tot 24 monsters in 20 tot 30 minuten te verwerken en omvat 24 Luer-fittingen, 24 individuele afsluitkranen voor de doorstroomregeling, 24 polypropyleen-verzamelnaalden, een vacuümmeter/controller en een rekken-set die geschikt is voor een verscheidenheid aan glaswerk.
Leveringsinformatie: Beide units worden geleverd met een vacuümverdeelstuk, een monsterafnamerek met drie steunstijlen, vier in hoogte verstelbare legplaten met steunklemmen en een instructiehandleiding.