Cartridge filters, ProcessGard® CR
Leverancier: ENTEGRIS INC
CR0101006 CR2501006 CR9901006 CRA501006 CR99F1006 CR1001006 CR0101V06 CR0101E06 CR0101T06 CR0102006 CR0103006 CR01030V6 CR0171006 CR0171E06 CR0171T06 CR0172006 CR0173006 CR01F1006 CR01F1P06 CR01F2006 CR01F3P06 CR01F3V06 CR01M0203 CR0301006 CR0301E06 CR0302006 CR0372E06 CR03F2006 CR03F1006 CR03F1P06 CR03M0203 CR0501006 CR05010E6 CR0501E06 CR0501T06 CR0502006 CR0502T06 CR0503006 CR0571006 CR0571T06 CR05F1006 CR05F2006 CR05F3006 CR10010V6 CR1001T06 CR1002006 CR1071006 CR10F1006 CR10F1T06 CR10F2006 CR10M0203 CR25010E6 CR2501V06 CR2502006 CR2503006 CR2572E06 CR2573006 CR2574006 CR25F1006 CR25F2006 CR25F3006 CR25M0203 CR5001006 CR5001T06 CR5002006 CR5003006 CR50F1006 CR50F2006 CR50M0203 CR7501006 CR9902006 CR9971006 CR99M0203 CRA5010E6 CRA502006 CRA503006 CRA574006 CRK102006 CRK301006 CRA502T06 CRA5F1006 CRA5F1P06 CRA5F2006 CRA5F3006 CRK101E06 CRK1F1006 CRK1F2006 CRK301V06 CRK3F1006
ENTECR0101006EA 0 EUR
ENTECR0101006 ENTECR2501006 ENTECR9901006 ENTECRA501006 ENTECR99F1006 ENTECR1001006 ENTECR0101V06 ENTECR0101E06 ENTECR0101T06 ENTECR0102006 ENTECR0103006 ENTECR01030V6 ENTECR0171006 ENTECR0171E06 ENTECR0171T06 ENTECR0172006 ENTECR0173006 ENTECR01F1006 ENTECR01F1P06 ENTECR01F2006 ENTECR01F3P06 ENTECR01F3V06 ENTECR01M0203 ENTECR0301006 ENTECR0301E06 ENTECR0302006 ENTECR0372E06 ENTECR03F2006 ENTECR03F1006 ENTECR03F1P06 ENTECR03M0203 ENTECR0501006 ENTECR05010E6 ENTECR0501E06 ENTECR0501T06 ENTECR0502006 ENTECR0502T06 ENTECR0503006 ENTECR0571006 ENTECR0571T06 ENTECR05F1006 ENTECR05F2006 ENTECR05F3006 ENTECR10010V6 ENTECR1001T06 ENTECR1002006 ENTECR1071006 ENTECR10F1006 ENTECR10F1T06 ENTECR10F2006 ENTECR10M0203 ENTECR25010E6 ENTECR2501V06 ENTECR2502006 ENTECR2503006 ENTECR2572E06 ENTECR2573006 ENTECR2574006 ENTECR25F1006 ENTECR25F2006 ENTECR25F3006 ENTECR25M0203 ENTECR5001006 ENTECR5001T06 ENTECR5002006 ENTECR5003006 ENTECR50F1006 ENTECR50F2006 ENTECR50M0203 ENTECR7501006 ENTECR9902006 ENTECR9971006 ENTECR99M0203 ENTECRA5010E6 ENTECRA502006 ENTECRA503006 ENTECRA574006 ENTECRK102006 ENTECRK301006 ENTECRA502T06 ENTECRA5F1006 ENTECRA5F1P06 ENTECRA5F2006 ENTECRA5F3006 ENTECRK101E06 ENTECRK1F1006 ENTECRK1F2006 ENTECRK301V06 ENTECRK3F1006
Cartridge filters, ProcessGard® CR
Filters Filterpatronen
Deze cartridge filters worden over het algemeen gebruikt in chemische, elektronische en semigeleider industrieën voor toepassingen bij het vooraf filteren van vloeistof en gas. Ze kunnen verontreinigingen behouden door middel van een meertraps, geschaald dichtheidsontwerp.
  • Diepte filterontwerp
  • Superieur behoud van colloïden en deeltjes zorgt voor een laag aantal deeltjes in bulk
  • DI water en chemische productie
  • Uitstekende chemische en hittebestendigheid
  • Vervaardigd, getest en verpakt in een ISO 9001 Quality Systems Standard faciliteit
Membraan: PP; Houders, cilinder, kern, hulzen en afsluitdoppen: PP
Maximale differentiaaldruk: 4,83 bar bij 25 °C
Maximale bedrijfstemperatuur: 80 °C