Cartridge filters, Optimizer® PR 16 and PR 40
Leverancier: Entegris
514-0737EA 0 EUR
514-0737 514-0738 514-0739
Cartridge filters, Optimizer® PR 16 and PR 40
Filters Filterpatronen
Het UPE membraan van deze filters elimineert vooraf bevochtigen, wat het volledige gebruik van het membraan optimaliseert en zorgt voor een maximale doorstroom.
  • Geproduceerd, getest, en verpaktin een wereld-klasse, ISO 9001 kwaliteitssystemen Standaard faciliteit
  • Verwijdert zachte geldeeltjes
  • Zorgt voor superieure stroomafwaartse zuiverheid, lage oppervlakte-actieve binding en spontane bevochtigbaarheid
Membraane: UPE; Ondersteuning, kooi, kern en endcaps: HDPE
Maximale bedrijfstemperatuur: 60 °C
Maximale voorwaartse differentiaaldruk: 3,4 bar bij 25 °C
Maximale achterwaartse differentiaaldruk: 2,7 bar bij 25 °C
Dit product is niet in alle landen verkrijgbaar. Gelieve uw lokale VWR International kantoor te raadplegen.