- Startpagina
- PCR-toestellen
- PCR-toestel, MaxyGene II, Axygen®
PCR-toestel, MaxyGene II, Axygen®
Leverancier: Corning
Axygen®
AXYGTHERM-1000EA
4500
EUR
AXYGTHERM-1000
PCR-toestel, MaxyGene II, Axygen®
PCR-toestellen
De Axygen® MaxyGene II is een ideaal multifunctioneel PCR-toestel voor het basis onderzoekslaboratorium. Het MaxyGene II PCR-toestel is eenvoudig te programmeren, compact en gemaakt om te presteren.
- Flexibele programmering en snelle uitvoeringstijden
- Snelheden tot 5 °C/sec
- Eenvoudige gebruikersinterface
- Groot grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting
- Grote alfanumerieke toetsen voor invoer van protocollen, functietoetsen voor schermselecties en pijltjestoetsen voor eenvoudige softwarenavigatie
- Verstelbaar verwarmd deksel geschikt voor strips, buisjes en microplaten
- Voorgeprogrammeerde standaardprotocollen
Het PCR-toestel maakt optimalisatie van methoden betaalbaar en biedt consistente, betrouwbare resultaten. Het heeft ook een Precision Thermal Control, snelle verwarming en koeling van de nauwkeurig afgewerkte monsterblok via zes onafhankelijke temperatuurgeregelde Peltier-modules. Een geavanceerd algoritme berekent de monstertemperatuur en activeert indien nodig de verwarming en koeling, zodat de overschrijding van grenswaarden beperkt wordt. Het MaxyGene II PCR-toestel kan geprogrammeerd worden zodat het tussen de één en zes verschillende gloeitemperaturen over het blok kan regelen. Het PCR-toestel biedt een betere verwerkingssnelheid door de tijdsduur te verlagen en de workflow te vereenvoudigen door het aantal stappen te verminderen.
Verschillende toepassingen gaande van weken op één temperatuur tot gesofisticeerde programma's met meerdere stappen kunnen uitgevoerd worden met de MaxyGene II. Deze zijn allemaal eenvoudig in te stellen. De duur of temperatuur van een cyclingstap kan automatisch verhoogd of verlaagd worden tijdens opeenvolgende cycli. Dit is handig voor 'touchdown'-toepassingen en voor langere gloeitijden als het enzym opgebruikt is. De programma's kunnen ook gepauzeerd worden tijdens uitvoering. Tijdens de werking worden de huidige duur en temperatuur weergegeven. De geschatte uitvoeringstijden worden automatisch berekend en een log van de laatste uitvoering kan weergegeven of naar een printer of PC gedownload worden.
De afstand tussen wells in het MaxyGene II blok is compatibel met zowel dunwandige PCR-platen als buisjesstrips van 0,2 ml. Voor de beste pasvorm en prestatie wordt gebruik van de dunwandige polypropyleen Axygen® platen en buisjes aanbevolen. Individuele buisjes van 0,2 ml kunnen ook gebruikt worden.
Max. heating range among the six Peltier blocks: 30 to 99 °C
Certificaten: ETL Certified and CSA compliant.
New Product
Tijdelijke aanbieding
Bepaalde onderstaande artikelen staan in promotie
Gelieve de certificaatdetails in te voeren.
Bel voor prijs
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart