VWR®, pH-elektrode, plat
Leverancier: VWR
VWR®
662-1381EA 306 EUR
662-1381
VWR®, pH-elektrode, plat
Elektroden pH-elektroden
Deze platte oppervlakte-elektrode is een gecombineerde pH-/referentie-elektrode met een dubbel referentiediafragma. De elektrode bevat zowel een pH-cel als een referentiehalfcel. De referentie-elektrode is gesloten, met gel gevuld en heeft een perifeer, semi-poreus polyethyleen diafragma.
  • Ontworpen voor gebruik met verschillende technieken zoals FIA, HPLC en IEF
  • Geschikt voor continue controle van de pH bij lage debieten in chemische systemen op laboratoriumschaal
Maximale druk: 6894,7 mbar (100 psig).
Bestelinformatie: Te gebruiken met een geschikte flowcel. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor Verkoopkantoor.