VWR®, Dichtheid-kit voor VWR-balansen
Leverancier: VWR
611-2553EA 890 EUR
611-2553 611-2551
VWR®, Dichtheid-kit voor VWR-balansen
Balansen en Weegschalen
Complete kits die, samen met de geschikte balans, het voor de gebruiker mogelijk maken om de dichtheid te berekenen van vloeistoffen (zoals drank) of niet-absorberende vaste stoffen (stenen, polymeren, glas, metalen enz.). De dichtheids-wizard functie is reeds inbegrepen als een ingebouwde functie van de balans (behalve voor SE modellen: 611-2605, 611-2606, 611-2607, 611-3236, 611-3246, 611-3299, 611-3344). Dichtheid-kits zijn niet ontworpen voor gebruik met vochtigheidsbalansen. Beide kits bevatten gelijkaardige onderdelen, het verschil is het conisch balansopzetstuk:
  • Glazen maatbeker 150 mm hoog, Ø 50 mm, 250 ml
  • Glazen maatbeker 95 mm hoog, Ø 65 mm, 250 ml
  • Thermometer
  • Glazen dompelelement
  • Monsterhouder voor drijvende/niet-drijvende monsters
  • Hangarm voor monsterhouder of dompelelement
  • Monster- en dompelelementhouder
  • Houder voor glazen maatbeker
Dichtheid-kit DT002 voor VWR® SM, SMG, LA, LAG, LP, LPG, LPW, LPWG, LPC, LPCG, SE of TS, TA, TP, TPW of TPC series analytische balansen met afleesbaarheid van 0,01; 0,1 of 1 mg.
Dichtheid-kit DT004 voor VWR® LP, LPG, SE en TP precisiebalansen met afleesbaarheid tot 0,01 g.