Cleanroom stofzuiger, MV-1CR (BP)
Leverancier: Tiger-Vac®
141-1072EA 2390 EUR
141-1072
Cleanroom stofzuiger, MV-1CR (BP)
Stofzuigers
Ontworpen voor diverse cleanrooms en mini omgevingen, waaronder halfgeleiders/micro-elektronica farmaceutische omgevingen. Compatibel met een cleanroom.
  • 4-traps filtratie systeem bevat een U15-filter, doekfilter, koepelfilter en wegwerpbare filterzak Speciale filter bekleed met roestvrij staal is beschikbaar voor het terugwinnen van gebroken wafers en scherpe voorwerpen Eenfasige doorstroom-motor Terugwinningscapaciteit van 5,7 liter in wegwerpbare filterzak Uitgerust met een rugzak harnas
Deze stofzuiger is uitgerust met een echte ULPA filter (U15) die zich boven de motor bevindt. Het toestel is EMI / RFI afgeschermd, voorzien van een elektronische filter demper die elektromagnetische interferentie (EMI) vermindert. De stofzuiger biedt bescherming tegen RFI (radio-frequentie interferentie), en zal computers en andere gevoelige apparatuur niet beïnvloeden. Dit apparaat is statisch-vrij en ESD-veilig. Eventuele statische elektriciteit die geproduceerd wordt tijdens het stofzuigen, wordt snel en doeltrefend afgevoerd naar de grond.
Contructie: Roestvrij staal AISI 304
Leveringsinformatie: Bevat een volledige toolkit.
Opgelet: Opmerking : Enkel geschikt voor droge terugwinning. De ULPA stofzuiger wordt getest op aerosol-lekken. Geschikt voor cleanrooms met ISO klasse 4 (vroegere klasse 10).