Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

Barium diphenylamine-4-sulphonate, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®

Leverancier: Avantor Performance Materials
Waarschuwing

B652-01EA 231.96 EUR InStock
B652-01
Barium diphenylamine-4-sulphonate, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Barium diphenylamine-4-sulphonate
Redox indicator. Lot analysis on label.


Formule: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
MW: 633,89 g/mol
Smeltpunt: 300 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/37/2297637.jpg
Order Now
Specification Test Results
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Sensitivity as Redox Indicator Passes Test

 

Bestelling

Gerelateerde informatie

Details invoeren

Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt

Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals

Vul de certificaatdetails in

Geef het lotnummer in

Kies uit recente batch- en lotnummers:

Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal