Reagentiareservoirs voor meerkanaalspipetten en automatische systemen
Leverancier: Brand
BRND701454EA 167 EUR
BRND701454 BRND701452
Reagentiareservoirs voor meerkanaalspipetten en automatische systemen
Reagensreservoirs
Wit PP, autoclaveerbaar. Deze reagentiareservoirs zijn speciaal ontworpen voor gebruik met automatische Ze kunnen ook gebruikt worden met handmatige systemen. Verschillende indelingen, soorten bodems en profielen zorgen voor een breed toepassingsgebied.
  • ANSI/SLAS standaardformaat: Compatibel met bijna alle robots voor vloeistofbehandeling en andere automatische dispensiesystemen
  • Uitstekende stabiliteit en chemische bestendigheid
  • Zeer laag dood volume door piramidevormige bodems
  • Vrij van RNase en DNase
  • Autoclaveerbaar (121 °C, 20 min)