Dubbele weergave toon lux of footcandles, of percentagedifferentieel vanaf een referentiewaarde, en de geselecteerde lichtbron (natuurlijk daglicht, wolfraam, fluorescerend of kwik). De Traceable® lichtmeter beschikt over een computeruitgang waarmee hij op een computer of datalogger kan worden aangesloten voor het controleren en bijhouden van resultaten. Om de nauwkeurigheid te garanderen is er een Traceable®-certificaat met uniek serienummer verstrekt door een ISO 17025 kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA. Duidt traceerbaarheid aan naar NIST-normen (National Institute of Standards and Technology).
- Twee displays met lux of voetkaars
- Computeruitgang
- Met datahold-knop wordt het display stilgezet
Readings in lux and foot-candles: Meter met dubbele weergave meet lux in drie bereiken: 0 tot 1999 (resolutie van 1 lux), 2000 tot 19990 (resolutie van 10 lux) en 20000 tot 50000 (resolutie van 100 lux) Metingen in footcandles: 0 tot 199,9 (resolutie van 0,1 Fc), 200 tot 1999 (resolutie van 1 Fc) en 2000 tot 5000 (resolutie van 10 Fc) Het apparaat heeft nulreferentie instellingen voor alle lichtbronnen.
Monitor and store results: Hold-knop om de weergave te bevriezen en de meting vast te leggen. De nauwkeurige fotodiode en kleurcorrectiefilter bieden cosinus- en kleurgecorrigeerde metingen.
Leveringsinformatie: Geleverd met ronde fotocel, Traceable®-certificaat, 9 V-alkalinebatterij en een computeruitgang.