Mesje voor veiligheidsmes
Leverancier: Martor
233-2238EA 15.3 EUR
233-2238
Mesje voor veiligheidsmes
Scheermesjes
Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
  • Deep-edged, two-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
  • Two-times usable blade
Mountable in:
SECUNORM PROFI
SECUNORM IDEAL