Digitale camera, Axiocam 105 kleur
Leverancier: Zeiss
Axiocam
630-2820EA 0 EUR
630-2820
Digitale camera, Axiocam 105 kleur
Camera's
Compacte 5 Megapixel microscoopcamera met CMOS-sensor voor dagelijkse documentatie in routinelabs. Ideaal voor gebruik als secundaire camera op fluorescentiemicroscopen die traditioneel zijn uitgerust met monochrome camera's.
  • 15 beelden per seconde bij een volledige kleurenresolutie van 5 megapixels
  • Hoge resolutie met 2,2 μm pixel
  • Gebruiksvriendelijke supersnelle USB 3.0-verbinding
  • Beeldmodi in kleur en zwart-wit
  • Snelle en efficiënte bediening met ZEN-beeldvormingssoftware
Aanbevolen voor: Toepassingen met heldere monsters, documentatie, onderwijs / onderwijs, routinetaken, materiaaltesten, kwaliteitsborging / kwaliteitscontrole.