Stoomdistillatie van vluchtige stoffen, VAPODEST® 200
Leverancier: Gerhardt
705-0857EA 0 EUR
705-0857
Stoomdistillatie van vluchtige stoffen, VAPODEST® 200
Destillatiesystemen Kjeldahl-destillatiesystemen
VAPODEST® 200 is het ideale instrument voor de destillatie van vluchtige stoffen, SO₂, alcohol en fenol.
  • Intelligent supervision of all vital functions
  • Programmable, automatic addition of NaOH
  • Programmable distillation and reaction time
  • Efficient with programmable steam power 10 to 100%
  • 7" TFT fully coloured display and easy menu navigation
VAPODEST® 200 voldoet aan de vereisten voor gegevensbeheer van geaccrediteerde laboratoria (ISO 17025, GLP).