VWR®, Testzeven, 315×75 mm
Leverancier: VWR
VWR®
510-1144EA 267 EUR
510-1144 510-1143 510-1146 510-1102 510-1101 510-1145 510-1104 510-1148 510-1103 510-1147 510-1106 510-1149 510-1105 510-1180 510-1182 510-1181 510-1140 510-1184 510-1183 510-1186 510-1142 510-1141 510-1185 510-1129 510-1133 510-1177 510-1132 510-1176 510-1099 510-1179 510-1135 510-1178 510-1134 510-1137 510-1136 510-1139 510-1138 510-1094 510-1171 510-1170 510-1096 510-1173 510-1172 510-1095 510-1131 510-1098 510-1175 510-1174 510-1130 510-1097 510-1119 510-1118 510-1166 510-1122 510-1121 510-1165 510-1124 510-1168 510-1123 510-1167 510-1126 510-1169 510-1125 510-1128 510-1127 510-1160 510-1162 510-1161 510-1120 510-1164 510-1163 510-1108 510-1107 510-1109 510-1155 510-1111 510-1154 510-1110 510-1157 510-1113 510-1156 510-1112 510-1159 510-1115 510-1114 510-1158 510-1117 510-1116 510-1151 510-1150 510-1153 510-1152
VWR®, Testzeven, 315×75 mm
Zeven Testzeven
Frame: Roestvrij staal; geweven draaddoek: Roestvrij staal, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR.
Optioneel: Keuringscertificaat van kalibratie 3,1 volgens DIN EN 10204 met meetresultaten van een specifieke test.
Zeven en accessoires van andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.vwr.com.
Alle zeven worden geleverd met serienummer en een certificaat van overeenstemming met de order 2,1 volgens DIN EN 10204. Verdere certificaten en kalibratiediensten zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor.
Leveringsinformatie: Standaard geleverd met een certificaat van overeenstemming 2,1 volgens DIN EN 10204.