The Titroline® 7800 enhanced the universal features of the TitroLine® 7750 (potentiometric titration and volumetric KF titration), with an additional IDS measurement socket. Hence the TitroLine® 7800 is able to perform potentiometric titrations with analogue or IDS® electrodes as well as volumetric Karl Fischer titrations. The digital (IDS) measurement socket allows the connection of various digital sensors, such as for measuring of conductivity.
- Twee meetingangen: 1× analoog en 1× digitaal voor intelligente digitale sensoren (IDS®)
- IDS®-sensoren bieden de hoogste nauwkeurigheid voor metingen en kalibraties
- Met verwisselbare modules waarbij alle relevante reagens- en unitgegevens kunnen worden opgeslagen
- Met standaardmethoden voor potentiometrische en KF-titratie
- Zeer goed afleesbaar kleurenscherm, dat eenvoudig op afstand en vanuit extreme hoeken kan worden gelezen
- Uitbreidbaar dankzij USB- en RS232-poorten
- Gegevensopslag van resultaten (PDF- en CSV-indeling) inclusief methodeoverdracht via USB-poort
TitriSoft: De TitroSoft titratie-software is de optimale oplossing voor titratietaken. Deze software kan gebruikt worden met de meeste Windows versies en ondersteunt dagelijks werk procedures tijdens monsterbereiding, titratie en evaluatie van de resultaten. De software is ontworpen om duidelijk, logisch en gebruiksvriendelijk te zijn.
Bestelinformatie: TitroLine® 7800 is verkrijgbaar met en zonder magnetische roerder TM 235. Elektroden, verwisselbare units en meer toebehoren moeten afzonderlijk worden besteld.