Digitale camera, VisiCam® HRS 14
VWR® VisiCam®
630-2671EA 2000 EUR
VWRI630-2671
Digitale camera, VisiCam® HRS 14
CMOS-camera met hogesnelheid USB 3.0 output, ingebouwd buffergeheugen, hoge framerate en beeldoverdracht.
  • C-vatting (niet meegeleverd) om te bevestigen aan trinoculaire of aan binoculaire en monoculaire microscopen via oculairadapter 0.45×
  • Compatibele software voor Twain en Directshow
  • Meetfuncties, kalibratie, schaalmarkering, annotaties, time lapse
Aanbevolen voor 4K-toepassingen (Ultra High Definition) die een hoge framerate en beeldkwaliteit vereisen, zoals toepassingen bij inspectie van halfgeleiders en materialen, foutanalyse metrologie, kwaliteitsinspectie en biowetenschappen.
Bestelinformatie: Geleverd met USB-kabel en meertalige software.