VWR®, autoclaveerbare zakken
Leverancier: VWR
VWR®
129-1575EA 802 EUR
129-1575 VWRU14232-184
VWR®, autoclaveerbare zakken
Zakken Afvalzakken
Stevige, temperatuurbestendige zakken, ideaal voor het steriliseren van dierenkooien.
  • PE, duidelijk
  • Autoclaveerbaar tot 121 °C
  • Zeer lekbestendig en slagvast