EasiCollect™ is ontworpen voor de monstername van buccale cellen en de bescherming en isolatie van DNA met Whatman™ FTA™ technologie.
- Ontworpen om monstername, transport en archivering van buccale en speekselmonsters te vereenvoudigen
- De kit bevat een indicerende FTA™-kaart die van roze naar wit verandert bij het opbrengen van het monster, voor een goede visualisatie
- Maakt conventionele en directe STR-amplificatiechemie mogelijk voor eenvoudige implementatie in workflows
- Compatibel met Hamilton Robotics’ easyPunch™ automatisering en Cytiva UniCore Punch voor handmatige verwerking
- Maakt langdurig monsterarchivering op kamertemperatuur mogelijk
De cellen worden opgenomen op de schuimtip van de EasiCollect™ door ermee over de mondslijmvliezen te vegen, hierna worden ze overgedragen naar de integrale indicerende FTA™-kaart. De gepatenteerde chemische samenstelling lyseert cellen, denatureert eiwitten en bevordert de binding van DNA aan de kaartmatrix bij contact. De roze indicatiekleur op de kaart zal wit verkleuren om de locatie van het monster aan te duiden. De gekozen kaart voor EasiCollect™ is compatibel met handmatige en automatische ponssystemen om te voldoen aan de vereisten voor verwerkingssnelheid in laboratoria.
Certificaten: Geproduceerd volgens ISO9001:2008 normen.