Ethyleendiamine ≥98.0%, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Leverancier: Avantor
Gevaar
9299-01EA 137.59 EUR
9299-03 XXXXJTB9299-03 9299-01
Ethyleendiamine ≥98.0%, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Ethyleendiamine
Formule: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Kookpunt: 117 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 8,5 °C
Dichtheid: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 34 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008204
CAS-nummer: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/69/2299969.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (NH₂CH₂CH₂NH₂) ≥98.0 %
Density (g/mL) at 25°C 0.890 - 0.903
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %