1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥98%, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
D600-03EA 0 EUR
D600-03
1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥98%, J.T.Baker®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Formule: C₄H₉NaO₃S
MW: 160,17 g/mol
Smeltpunt: >300 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007540
CAS-nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Bestel nu
Specificaties testresultaten
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₄H₉NaO₃) (by titration) ≥98 %
Appearance Passes Test