VWR® Basic, Geldocumentatiesysteem
Leverancier: VWR
VWR®
730-1470EA 3380 EUR
730-1470
VWR® Basic, Geldocumentatiesysteem
Fotodocumentatiesystemen
Het VWR® Basic-geldocumentatiesysteem biedt reproduceerbare digitale beelden met hoge resolutie voor geldocumentatie. Dit instapsysteem is eenvoudig te gebruiken en maakt het mogelijk om realtime beelden vast te leggen en direct op een pc of laptop te bekijken (niet meegeleverd). Het VWR® Basic-systeem kan worden verlicht met behulp van transilluminatie van UV-, wit of blauw licht. Deze flexibele verlichtingsopties maken de VWR® Basic geschikt voor het vastleggen en bekijken van beelden van een breed scala aan monsters.
  • Digitale camera met hoge resolutie en een resolutie van 18 MP produceert beelden van hoge kwaliteit met nauwkeurige bandscheiding
  • Volledige pc-interface maakt bediening van de camera met real-time beeldvorming mogelijk
  • Programmeerbare opname-instellingen
  • JPEG-afbeeldingen kunnen worden opgeslagen op een USB-stick, harde schijf of rechtstreeks op een netwerk via een pc
  • Aangedreven door oplaadbare batterij (meegeleverd)
Met behulp van het VWR® Basic-systeem is het mogelijk afbeeldingen te maken van elektroforesegels die zijn gekleurd met veel fluorescerende en colorimetrische kleurstoffen, waaronder: Coomassie® Blue, zilverkleuring, ethidiumbromide, SYBR® Gold SYBR® Green, SYBR® Safe, SYPRO® Red, SYPRO® Ruby of Fluorescein. Naarmate er nieuwe kleurstoffen op de markt komen, werken we eraan om het gebruik ervan te optimaliseren met het VWR® Basic-systeem. Vraag daarom uw lokale Avantor-contactpersoon om updates.
VWR® Basic is ook geschikt voor het bekijken en vastleggen van beelden van agarplaten met donkere, lichte of tweekleurige kolonies, cellen in kolven, autoradiografieën, DNA, RNA of eiwit op membranen, spot- en slotblots van DNA, RNA of eiwit, cellen of oplossingen in microtiterplaten en DNA- of eiwitmacroarrays.
Max. gelgrootte met kap 200×200 mm
Leveringsinformatie: Het systeem wordt geleverd met een camera met 18 megapixels, deksel, UV-filter en VWR® Gel Documentation Software. Verlichtingsopties moeten afzonderlijk worden besteld.