Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate Os ≥38,7%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
12176.06EA 787 EUR
12176.06 12176.03 12176.01
Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate Os ≥38,7%
Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate
Formule: Cl₆Na₂Os·2H₂O
MW: 484,93 g/mol (448,90 anhy)
Kookpunt: 308 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 389…393 °C
Dichtheid: 3,59 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014234
EINECS: 215-152-5