Magnesium hydroxide carbonate tetrahydraat (∼40 - 43,5% MgO), Reagent Grade
Leverancier: Thermo Scientific
33333.36EA
92.1
EUR
33333.36
33333.22
Magnesium hydroxide carbonate tetrahydraat (∼40 - 43,5% MgO), Reagent Grade
Magnesium hydroxide carbonate tetrahydraat
Formule:
4MgCO₃·Mg(OH)₂·4H₂O MW: 467,67 g/mol (395,58 anhy) Kookpunt: 3600 °C (1013 hPa) Smeltpunt: > 2500 °C Dichtheid: 2,16 g/cm³ (25 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149783 CAS-nummer: 235-192-7 EINECS: 235-192-7 |