Platinum 5% in graphite Type 286
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
44365.14EA 322 EUR
44365.14 44365.22 44365.06
Platinum 5% in graphite Type 286
Platinum
Applications: Material for gas sensors
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III