Iron(II,III) oxide 97%, nanopowder
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
47141.36EA
650
EUR
47141.36
47141.14
47141.22
Iron(II,III) oxide 97%, nanopowder
Iron(II,III) oxide
Formule:
Fe₃O₄ MW: 231,54 g/mol Smeltpunt: 1538 °C Dichtheid: 5,2 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011010 CAS-nummer: 1317-61-9 EINECS: 215-277-5 |